Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin TotalRNA Ffpe
Beschreibung
250 preparations, Macherey-Nagel
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 18°C to 25°C |
| Formato | Mini Prep |
| Tipo di campione | FFPE, Fixed Samples, Tissue Sections |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of Total RNA |
| N. di reazioni | 250 Preps |
| Size | > 200 nt |
| Target | RNA |
| Volume (sistema metrico) | 10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin totalRNA FFPE (250)
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: rDNAse, paraffin disolver, 1,4-dioxane
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?