Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoVac 24 Vacuum Manifold
Descripción
The NucleoVac 24 Vacuum Manifold allows the processing of silica columns for nucleic acid purification by vacuum.
- Silica columns (NucleoSpin™ and NucleoSnap) can be attached to the upper luer slots of the manifold
- Binding and washing steps are carried out by vacuum instead of centrifugation
- Parallel processing of silica columns saves signficant time
- Enables fast processing of large sample volumes
- Polypropylene
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Vacuum Manifold |
| Formato | 24 Samples |
| Capacità | ≤900 mL (Waste) |
| Descrizione | Polypropylene |
| Content And Storage | 1 Ea., 15°C to 25°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoSpin or NucleoSnap columns |
| Include | Vacuum Manifold, 24 Mini Adapters, 24 Luer plugs, 2 tubing connections, 1 closing plug |
| Porte | Luer openings |
| Quantità | 1 Ea. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?