Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoZOL, one phase RNA purification
Product Code. 15443435
Change view
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Unit Size:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15443435 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15443435 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740404.200
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Total RNA extraction from all kinds of sample.
NucleoZOL is designed for the isolation of total RNA (small and large RNA) in a single fraction or in separate fractions from a variety of sample materials.
  • No chloroform, no phase separation, easy procedure
  • High RNA yield and purity from any sample material
  • RNA isolation from cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms
  • Small and large RNA in one or in separated fractions
  • RNA ready for use in a variety of downstream applications: RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Sample material:
  • < 1 x 107 cultured cells, bacteria, and yeast
  • < 100 mg human/animal/plant tissue
  • < 0.4 mL (viral) fluids
Typical yield:
  • Total RNA
    • Liver: 6-8 μg/mg tissue
    • Kidney, spleen: 3-4 μg/mg tissue
    • Muscle, brain, lung: 0.5-1.5 μg/mg
    • Cultured cells: 4-10 μg/106 cells
  • Large RNA
    • Liver: 5-7 μg/mg tissue
    • Kidney, spleen: 3-4 μg/mg tissue
    • Muscle, brain, lung: 0.5-1.5 μg/mg
    • Cultured cells: 3-8 μg/106 cells
Specifications
CAS 593-84-0; 615-004-00-3
Colore Blue
Content And Storage Room temperature (18 - 25 °C)
Isolation Technology One-phase Extraction
Tipo di campione Animal/Human/Plant Tissue, Bacteria, Cultured Cells, Viral Fluids, Yeast
Efficienza Typical RIN: > 9
Tipo di prodotto finale Total RNA
Formulazione Phenol, Guanidinium thiocyanate, Dye
Da utilizzare con (applicazione) RNA isolation from cells and tissue
Odore Aromatic
Purezza A260/A280: 1.8 - 2.1
Quantità 200 mL
Dimensione campione <2 x 106 cultured cells, <2 x 106 bacterial cells, <2 x 106 yeast cells, <100 mg human /animal/plant tissue, <0.4 mL viral fluid
Durata del test <1 h
Forma Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • nucleozol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidiniumthiocyanate