Learn More
NUDCD2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604958 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604958 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604958 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306434PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUDCD2 Polyclonal specifically detects NUDCD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NUDCD2
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulazione PBS
Alias gene DKFZp686E10109, NudC domain containing 2, nudC domain-containing protein 2, NudC-like protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUDCD2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 134492
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus