missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
NUDT19 Monoclonal specifically detects NUDT19 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | NUDT19 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | SR1715 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulazione | PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol |
| Alias gene | EC 3.6.1, Nucleoside Diphosphate-Linked Moiety X Motif 19, Mitochondrial, Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type Motif 19, Nudix Motif 19, RP2 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | A synthesized peptide derived from human NUDT19 (Uniprot #: A8MXV4) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?