Learn More
Nuf2 Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606915 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18606915 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606915 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299081PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Diluizione Western Blot, Immunoprecipitation
Specie ospite Rabbit
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus