Learn More
Nujol, for IR spectroscopy
Codice prodotto. 11353546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353546 500 mL 500mL
11343546 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14480.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
For IR spectroscopy | CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
Solubility
Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8012-95-1
Formula molecolare MFCD00131611
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00131611
InChI Key FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC Name 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Nujol
Nota nome for IR spectroscopy
Punto di fusione ∼-20°C
Densità 0.838
Punti di ebollizione >300°C
Punto d'infiammabilità 220°C (428°F)
Indice di rifrazione 1.468
Quantità 500 mL
Indice di Merck 14,7023
Informazioni di solubilità Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Grado IR Spectroscopy
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nujol, for IR spectroscopy
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils