Learn More
Nujol (light oil), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424277 500 mL 500mL
15414277 50 mL 50mL
15404277 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15424277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31661.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8012-95-1
Formula molecolare MFCD00131611
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00131611
InChI Key FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC Name 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Nujol (light oil)
Punto di fusione ∼-20°C
Densità 0.838
Punti di ebollizione >300°C
Punto d'infiammabilità 220°C (428°F)
Indice di rifrazione 1.4613
Quantità 500 mL