Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10473103
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Flat
Rotondo
Area di scrittura:
No
Sì
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Area di scrittura Sterilità Dimensione della confezione
10473103 A cono Sì Sterile pezzi 480
10429672 A cono No Sterile pezzi 480
10707431 A cono Sì Sterile pezzi 480
10008880 Rotondo No Sterile pezzi 480
10374461 Flat Yes Non-sterile pezzi 480
12601500 Flat Yes Sterile pezzi 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10473103 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 337846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.21€
    274.34€ / pezzi 480
    Risparmia 108.87€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Increase the effectiveness of centrifugation with these polystyrene centrifuge tubes, which have been both RCF and tightness tested.
Increase the effectiveness of centrifugation with Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL Polystyrene Centrifuge Tubes, which have been both RCF and tightness tested.
  • Made in a variety of formats for greater flexibility
  • Different bottom shapes to meet all needs
  • Include polyethylene plug seal screw caps
  • Fit most standard centrifuges
  • Relative centrifugal force tested (RCF)
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 11 mL
Materiale Polistirene
Quantità 80/Pk., 480/Cs.
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Forma del fondo A cono
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated Sì
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3000 x g