Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 11397201
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
Bulk
In rack
Sfusi
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
11397201 15 mL Sfusi pezzi 500
11307211 15 mL In rack pezzi 500
11347201 50 mL Bulk pezzi 500
11317211 50 mL In rack pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11397201 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 339650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    256.00€ / pezzi 500
    Risparmia 157.00€
    38% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste provette coniche di alta qualità sono ecocompatibili e consentono una maggiore tracciabilità grazie alla più ampia area di scrittura disponibile sul mercato.
Migliore tracciabilità dei campioni grazie alle ampie aree di scrittura sulle provette da centrifuga coniche sterili in polipropilene Thermo Scientific™ Nunc™ da 15e 50 ml. Queste provette coniche di qualità elevata sono compatibili con i rotori da centrifuga ad angolo fisso e con quelli basculanti e sono confezionate in rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale.
Caratteristiche
  • Realizzati in resine a elevata purezza e stampati utilizzando processi all'avanguardia; alternativa sicura al vetro, senza rinunciare alla precisione
  • Il prodotto in rack include il rack in plastica riciclabile a basso impatto ambientale, che riduce i rifiuti in discarica rispetto alle tradizionali confezioni in schiuma
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polipropilene
Imballaggio Sfusi
Quantità 50 Pk., 500/Cs.
Sterilità Sterile
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Graduated Sì
Product Type Provetta da centrifuga
RCF max 10.500 x g
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.