Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre in polistirene Nunc™ da 384 pozzetti, colture cellulari, bianche, sterili
Codice prodotto. 10080681
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
10080681 pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10080681 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 164610
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Improve background, autofluorescence and crosstalk with Nunc 384-well polystyrene white microplates.
Improve background, autofluorescence and crosstalk with Thermo Scientific™ Nunc 384-Well Polystyrene Black and White Microplates.
  • Color: White
  • Sterility: Sterile
  • Lid: With lid
White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.084 cm2/well
Matrice 16 x 24
Imballaggio 10 Pk., 30 Cases
Product Line Nunc
Colore Bianco
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 to 100 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 30
N. per confezione 10