Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo conico MicroWell™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10144473
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
N. per custodia:
160/Cs.
180/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Coperchio N. per custodia Dimensione della confezione
10144473 Sterile With Lid 80/Cs. pezzi 80
10580382 Non-sterile Without Lid 180/Cs. pezzi 180
10430153 Sterile Without Lid 50/Cs. pezzi 50
10713754 Sterile Without Lid 80/Cs. pezzi 80
11816003 Sterile With Lid 160/Cs. pezzi 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10144473 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 249935
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le piastre a pozzetti con fondo conico consentono il recupero totale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta.
Le piastre MicroWell™ a fondo conico e 96 pozzetti in polistirene Thermo Scientific™ Nunc™ consentono il recupero integrale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta. Le piastre sono ottimizzate per sistemi robotizzati, lettori automatizzati e sistemi di manipolazione dei liquidi.
Features:
  • Conical bottom (V) microplates are ideal for sample recovery.
    • Applications include antibiotic screens, serological tests, storing and screening compounds, DNA libraries, and titration of solutions.
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 80 Cases
Colore Clear
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
N. per custodia 80/Cs.
N. per confezione 10 Pk.
Quantità 80/Cs.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.