Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- I codificatori colorati Nalgene™ sono realizzati in polistirene e si adattano solo alle chiusure per fiale per criogenia Nalgene™. Disponibili in 5 colori
- I codificatori a colori Nunc™ sono realizzati in policarbonato e si adattano solo alle chiusure per provette criogeniche Nunc™ e ai tappi per provette Cryobank da 2 ml e 5 ml. Disponibili in 10 colori o come assortimento.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Codificatore per chiusure flaconi Nunc CryoColor, PS |
| Colore | Viola |
| Materiale | Polycarbonate |
| Product Line | Nunc |
| Quantità | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Product Type | Codificatori per provette criogeniche |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.