Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10529881
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Conical (Self-standing)
Profilo conico
Profilo rotondo
Rotondo
Round
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
3.6 ml
4.5 ml
Stile filo:
Esterna
Esterno
Interna
Internal
Interno, NC
Report
Stile:
Autoportante
No Writing Surface, A-R Base
Non autoportante
Writing Surface
Writing Surface, No Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 1500
pezzi 1800
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 960
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Capacità (sistema metrico) Stile filo Stile Dimensione della confezione
10529881 Profilo conico 1 ml Interna Autoportante pezzi 500
10257752 Conical (Self-standing) 0.5 ml Internal No Writing Surface, A-R Base pezzi 960
10320013 Conical (Self-standing) 1 ml Internal Writing Surface pezzi 960
10544641 Profilo conico 1 ml Esterna Autoportante pezzi 500
10030711 Profilo rotondo 1 ml Esterna Non autoportante pezzi 500
10545601 Profilo conico 1 ml Esterna Autoportante pezzi 500
10654721 Profilo conico 1.0 ml Interna Autoportante pezzi 500
10669071 Rotondo 1.8 ml Esterno Autoportante pezzi 450
11311665 Rotondo 1.8 ml Esterno Autoportante pezzi 1800
10534641 Profilo rotondo 1.8 ml Esterna Non autoportante pezzi 500
10080601 Profilo rotondo 1.8 ml Esterna Autoportante pezzi 450
11341675 Rotondo 1.8 ml Report Autoportante pezzi 1800
10577391 Rotondo 1.8 ml Report Autoportante pezzi 450
10674511 Rotondo 1.8 ml Report Autoportante pezzi 450
10004220 Rotondo 1.8 ml Report Non autoportante pezzi 500
10452802 Round 1.8 ml Internal Writing Surface, No Cap pezzi 2500
11371785 Round 1.8 ml Internal Writing Surface, No Cap pezzi 500
10070731 Profilo rotondo 3.6 ml Interna Autoportante pezzi 400
10789871 Profilo rotondo 3.6 ml Interna Non autoportante pezzi 400
10173772 Rotondo 3.6 ml Interno, NC Non autoportante pezzi 1500
11854431 Rotondo 3.6 ml Interno, NC Non autoportante pezzi 500
10633452 Rotondo 4.5 ml Esterno Autoportante pezzi 300
11381615 Rotondo 4.5 ml Esterno Autoportante pezzi 1200
10356331 Rotondo 4.5 ml Esterno Autoportante pezzi 300
10716922 A cono 4.5 ml Report Autoportante pezzi 300
10358131 Profilo rotondo 4.5 ml Interna Non autoportante pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10529881 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 366656
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
Features:
  • Non-cytotoxic, non-mutagenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore chiusura Clear
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.492 in.
Capacità (sistema metrico) 1 ml
Forma del fondo Profilo conico
Materiale Polypropylene
Stile filo Interna
Lunghezza (sistema imperiale) 1.654 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Imballaggio 500 Tubes
Quantità 500 Pk.
Stile Autoportante
Senza RNasi Sí
Vapore LN2 (a -150 °C) Sí
Linea di prodotti Nunc
Sterilità Sterile
Anti rotazione No
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Capacità (sistema imperiale) 0.0338 oz.
Senza Dnasi Sí
Tipo di chiusura Screw Cap
Stampato Sí
Diametro (sistema metrico) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube