Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10098720
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
145 cm2
150 sq. cm
20.8 cm2
21.5 cm2
56.7 cm2
56.7 sq. cm
56.7 cm2
8.8 cm2
Trattamento superficiale:
Cell Culture
Nunclon Delta
Nunclon™ Delta
Untreated
Con griglia:
2 x 2 mm
Gridded
N.D.
ND
Non sterile
Not Gridded
Sfiato:
Coperchio con presa d'aria
Lid with airvent
Lid without airvent
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 150
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 400
pezzi 480
pezzi 500
pezzi 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Trattamento superficiale Con griglia Sfiato Dimensione della confezione
10098720 145 cm2 Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 80
10654161 8.8 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid without airvent pezzi 500
10738581 8.8 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid with airvent pezzi 500
10191341 8.8 cm2 Nunclon Delta 2 x 2 mm Lid with airvent pezzi 500
10441013 8.8 cm2 Untreated Not Gridded Lid with airvent pezzi 500
10693581 20.8 cm2 Cell Culture Not Gridded Lid with airvent pezzi 500
10789241 21.5 cm2 Untreated ND Lid with airvent pezzi 400
10120101 21.5 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid without airvent pezzi 400
10111351 21.5 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid with airvent pezzi 400
10778961 21.5 cm2 Nunclon Delta Gridded Lid with airvent pezzi 400
10508921 56.7 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid with airvent pezzi 150
10049030 56.7 sq. cm Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 480
13167539 145 cm2 Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 40
10445102 150 sq. cm Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 120
15347026 56.7 cm2 Nunclon™ Delta Non sterile Coperchio con presa d'aria pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10098720 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 168381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.81€
    202.00€ / pezzi 80
    Risparmia 35.81€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Features
  • Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Available with or without air vents for gas exchange
  • 2 x 2 mm grid for cloning experiments and determination of plating efficiency
Includes: a certificate that assures user of biological performance as well as traceability
Warranty: 90 days
Additional information
  • Cat. Nos. 174926 and 169558 feature a 2 x 2 mm grid
  • Cat. No. 171099 is for suspension cell culture; it is not Nunclon Delta treated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 35 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 145 cm2
Con griglia Not Gridded
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Tipo Cell Culture Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 35 mL
Conteggio pozzetti 1
Include Airvent
N. per custodia 80/Cs.
N. per confezione 10 Pk.
Imballaggio Resealable Bags
Quantità 10 Pk., 80/Cs.
Sfiato Lid with airvent
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.