Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
Descrizione
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Features
- Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
- Sterile and non-pyrogenic
- Available with or without air vents for gas exchange
- 2 x 2 mm grid for cloning experiments and determination of plating efficiency
Includes: a certificate that assures user of biological performance as well as traceability
Warranty: 90 days
Additional information
- Cat. Nos. 174926 and 169558 feature a 2 x 2 mm grid
- Cat. No. 171099 is for suspension cell culture; it is not Nunclon Delta treated
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Sì |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 3 mL (Well) |
| Area di coltura | 8.8 cm2 |
| Con griglia | N.D. |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Nunclon Delta |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.