Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15347026
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
145 cm2
150 sq. cm
20.8 cm2
21.5 cm2
56.7 cm2
56.7 sq. cm
56.7 cm2
8.8 cm2
Trattamento superficiale:
Cell Culture
Nunclon Delta
Nunclon™ Delta
Untreated
Con griglia:
2 x 2 mm
Gridded
N.D.
ND
Non sterile
Not Gridded
Sfiato:
Coperchio con presa d'aria
Lid with airvent
Lid without airvent
Tamaño de la unidad:
pezzi 120
pezzi 150
pezzi 240
pezzi 40
pezzi 400
pezzi 480
pezzi 500
pezzi 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Area di coltura Trattamento superficiale Con griglia Sfiato Tamaño de la unidad
15347026 56.7 cm2 Nunclon™ Delta Non sterile Coperchio con presa d'aria pezzi 240
10654161 8.8 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid without airvent pezzi 500
10738581 8.8 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid with airvent pezzi 500
10191341 8.8 cm2 Nunclon Delta 2 x 2 mm Lid with airvent pezzi 500
10441013 8.8 cm2 Untreated Not Gridded Lid with airvent pezzi 500
10693581 20.8 cm2 Cell Culture Not Gridded Lid with airvent pezzi 500
10789241 21.5 cm2 Untreated ND Lid with airvent pezzi 400
10120101 21.5 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid without airvent pezzi 400
10111351 21.5 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid with airvent pezzi 400
10778961 21.5 cm2 Nunclon Delta Gridded Lid with airvent pezzi 400
10508921 56.7 cm2 Nunclon Delta N.D. Lid with airvent pezzi 150
10049030 56.7 sq. cm Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 480
10098720 145 cm2 Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 80
13167539 145 cm2 Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 40
10445102 150 sq. cm Nunclon Delta Not Gridded Lid with airvent pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15347026 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 172931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    218.00€ / pezzi 240
    Risparmia 46.00€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Caratteristiche:
  • Anello di impilamento superiore e inferiore per una manipolazione più agevole e un impilamento più stabile
  • Sterili e apirogeni
  • Disponibili con o senza sfiati per l'aria per lo scambio di gas
  • Griglia da 2 x 2 mm per gli esperimenti di clonazione e la determinazione dell'efficienza delle piastre
Informazioni per l'ordine:
Griglia 2x2 con funzione 174926 e 169558
171099 per le colture cellulari in sospensione - Non trattate con Nunclon Delta
Comprende:
un certificato che garantisce all'utente prestazioni biologiche e tracciabilità.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chiusura inclusa Sterili
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 12.5 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 56.7 cm2
Con griglia Non sterile
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Prodotto sterile
Trattamento superficiale Nunclon™ Delta
Tipo Piatto per colture cellulari
Volume (sistema metrico) di lavorazione 12.5 mL
Conteggio pozzetti 1
Include Airvent
N. per custodia 240/Cs.
N. per confezione 10 Pk.
Imballaggio Resealable Bags
Quantità 10 Pk., 240/Cs.
Sfiato Coperchio con presa d'aria
Altezza (sistema metrico) 21 mm
Diametro (sistema metrico) 92 mm
Mostrar más Mostrar menos
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.