Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Codice prodotto. 10041542
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
175 cm²
175 cm2
225 cm²
25 cm²
75 cm²
Tipo di chiusura:
Filter
Filtro
Solid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Tipo di chiusura unitSize
10041542 225 cm² Filtro pezzi 30
10364131 75 cm² Filter pezzi 100
12034917 Filter pezzi 200
10246131 175 cm² Filter pezzi 30
10232771 25 cm² Solid pezzi 200
10538931 75 cm² Solid pezzi 100
10225712 225 cm² Solid pezzi 30
10545131 175 cm2 Solid pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10041542 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 159934
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™.
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™. Queste fiasche in polistirene sono sottoposte al trattamento della superficie Nunclon™ Delta per ottimizzare l'adesione a un'ampia gamma di tipi di cellule. Il design ergonomico con collo angolato e ampia apertura consente di accedere con facilità alla superficie di crescita mediante pipette o raschietti per cellule.
Caratteristiche:
  • Design ergonomico con apertura e chiusura del tappo a 1/3 di giro
  • Profilo basso per massimizzare lo spazio nell'incubatore
  • Graduazioni di volume stampate su entrambi i lati
  • Pareti leggermente angolate per consentirne la visualizzazione con microscopio
  • sterilizzazione con irradiazione gamma e certificazione di apirogenicità
  • Per ciascun contenitore viene fornito un certificato Nunclon Delta, che include i test su quattro diversi tipi di cellule.
Tappi di filtrazione:
  • Le membrane di filtrazione costituiscono un’efficace barriera dai micro-organismi.
  • Le membrane di filtrazione idrofobiche e ben definite garantiscono la ventilazione continua con uno scambio di gas uniforme e nessuna variazione da lotto a lotto.
  • La membrana, resistente alle sostanze chimiche, soddisfa gli standard USP di classe VI e viene prodotta senza sostanze di origine animale.
Tappi a stato solido:
  • I tappi a stato solido presentano il simbolo “Y”, che consente la verifica visiva della posizione di ventilazione.
  • Una qualsiasi delle gambe della “Y” rivolta verso l'alto indica che il tappo è in posizione di sfiato.
  • La posizione di sfiato può essere facilmente individuata quando le fiasche sono impilate negli incubatori.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Nucleon Delta certificato per formazione del monostrato, efficienza di clonaggio, non citotossicità, apirogenicità e sterilità
Capacità (sistema metrico) 225 cm²
Materiale Polystyrene
Stile collo Ad angolo
N. per custodia 30
N. per confezione 5
Product Type Flask
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Narrow
Sterilità Prodotto sterile
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Filtro
Area di coltura 225 cm²
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Volume (sistema metrico) di lavorazione 70 mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.