Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifuge Bottle Adapters and Cushions
Description
Increase the functionality of lab equipment with Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifuge Bottle Adapters/Cushions, which are tightness tested, fit most centrifuges and meet USP Class VI. Nunc products are high-quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Specifications
Specifications
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Conical |
| Linea di prodotti | Nunc |
| Materiale | Plastic |
| Capacità | 200 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 200 mL Tubes |
| Descrizione | Cushion Adapter, Nylon, For 200mL tubes |
| N. per confezione | 2 Pk. |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.