Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Containers
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4525850
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12.5 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 2400
pezzi 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10578531 12.5 ml pezzi 1000
10793133 20 ml pezzi 2400
11301765 30 ml pezzi 1200
10428892 50 ml pezzi 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10578531 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 536080
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Store samples safely using Thermo Scientific™ Nunc™ Containers.
Store samples safely using Thermo Scientific™ Nunc™ Containers. Nunc Labware Products are made from high purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
Features:
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers (not included)
  • Nonsterile (except for 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included No
Materiale Polistirene
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 12.5 ml
Tipo di chiusura A scatto (non incluso)
Colore Trasparente