Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-It™ Replacement Caps
Codice prodotto. 10772794
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Blue
Green
Natural
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura Dimensione della confezione
10772794 Blue pezzi 960
10309073 Natural pezzi 960
10513724 Green pezzi 960
10135433 Red pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10772794 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 374021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    263.00€ / pezzi 960
    Risparmia 21.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-05-2027
Ensure contamination-free cap replacement. Closures are supplied racked for manual or automated replacement.
Ensure contamination-free cap replacement with Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-it™ Caps, which are supplied racked for manual or automated replacement. Available in natural, green, red or blue for simplified sample tracking.
Warranty: 90 days
  • Racked caps for automated or manual replacement of used caps
  • Racked in 96 microplate pattern for easy contamination free pick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codifica 2D Barcode
Tipo di vial Cryobank, Bank-It
Imballaggio 10 racks of 96/case
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5mL and 1.0mL Cryobank and Bank-it Tubes
Quantità 960
Linea di prodotti Nunc
Sterilità Non-sterile
Tipo Closure
Colore chiusura Blue