Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-It™ Freezer Rack
Codice prodotto. 10522964
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Silver
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10522964 Silver Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10522964 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 367014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    595.00€ / pezzi 1
    Risparmia 50.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Hold nineteen 0.5 mL cryobank racks or thirteen 1.0 mL cryobank racks with the Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-It™ Freezer Rack.
Hold nineteen 0.5mL cryobank racks or thirteen 1.0mL cryobank racks with the Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-It™ Vial Rack.
This verticle aluminum freezer rack with 74 cm in height is specifically designed to hold Thermo Scientific Nunc Cryobank in lock racks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Cryobank and Bank-It Vial Rack
Codifica 2D Barcode
Tipo di vial Cryobank
Colore Silver
Da utilizzare con (apparecchiatura) 19 x 0.5mL or 13 x 1.0mL cryobank racks
Tipo Cryobank and Bank-It Vial Rack
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL (13 Cryobank Rack), 1 mL (13 Cryobank Rack)
Capacità 19 x 0.5mL or 13 x 1.0mL cryobank racks; one each
Materiale Aluminum