Learn More
Thermo Scientific™ Piastre con fondo in vetro Nunc™
Codice prodotto. 15183728
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm (area di visualizzazione in vetro)
27.0 mm (diametro fondo interno)
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15183728 12 mm (area di visualizzazione in vetro) pezzi 20
15200301 27.0 mm (diametro fondo interno) pezzi 12
15235672 27.0 mm (diametro fondo interno) pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15183728 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 150680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    230.00€ / pezzi 20
    Risparmia 89.00€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L'utilizzo di piastre con fondo di vetro Nunc nelle applicazioni di ricerca offre la flessibilità per convertire il proprio dispositivo di coltura in un dispositivo di imaging.
Esecuzione di imaging di alta qualità con la semplicità di una piastra da 35 mm. La piastra Thermo Scientific™ Nunc con fondo in vetro combina la praticità di una piastra standard da 35 mm con i vantaggi del vetrino coprioggetto per l'imaging, per fornire le caratteristiche ottiche ottimali necessarie per l'analisi microscopica a elevato ingrandimento e l'analisi dell'immagine confocale. La superficie interna del fondo della piastra, inclusa l'area in vetro, viene trattata per la coltura cellulare.
Consigliato per:
  • microscopia a fluorescenza
  • microscopia a contrasto di fase
  • microscopia confocale
  • Imaging cellulare in tempo reale
  • Microscopia a contrasto di interferenza differenziale
  • Ibridizzazione fluorescente in situ (FISH)
Nota:
il coperchio in vetro nella parte inferiore non può essere sganciato. Non utilizzare con metanolo, etanolo, acetone o cloroformio.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Sterili
Materiale chiusura Borosilicate Glass
Descrizione Piastra con fondo di vetro, 12 mm
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3 mL (Well)
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterili
Trattamento superficiale Con trattamento per colture cellulari
Tipo Piastra di imaging
Volume (sistema metrico) di lavorazione 3.0 ml
Include Lid
N. per custodia 20
N. per confezione 1
Altezza (sistema metrico) 12.9 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm (area di visualizzazione in vetro)
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.