Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Deep Form Bacteriology Petri Dishes
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with these petri dishes
12.53€ - 409.32€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15300484
|
Thermo Scientific™
4014-12 |
150 mm |
255.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10765954
|
Thermo Scientific™
4031 |
100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15367036
|
Thermo Scientific™
4031 |
100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10581495
|
Thermo Scientific™
4036 |
60 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek Disposable Petri Dishes.
Thermo Scientific Nunc Cell Culture products offer solutions for cell growth and analysis and have been used by researchers worldwide since 1953. With a wide range of surface areas and treatments, we have products for all your basic or advanced cell-based research.
Features:- Promote larger plaques used for efficient library screening
- Compatible with automated systems
- Sterile; disposable
- Deep Petri dishes allow for longer culture periods
Ordering Information:
12 per sealed plastic sleeve.
Specifica
Sterile |