Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Codice prodotto. 16240671
Cambia vista
Click to view available options
Pozzetti:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.5)
Descrizione:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pozzetti Materiale Descrizione Dimensione della confezione
16240671 4 Borosilicate Glass (1.5) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 16
13003053 1 Borosilicate Glass (1.5) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well pezzi 96
16200671 1 Borosilicate Glass (1.5) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well pezzi 16
10040641 1 Borosilicate Glass (1.5) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well pezzi 16
16220671 2 Borosilicate Glass (1.5) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 16
10654602 2 Borosilicate Glass (1.5) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 16
13013053 2 Borosilicate Glass (1.5) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 96
11397714 4 Borosilicate Glass (1.5) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 96
10052071 4 Borosilicate Glass (1.5) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 16
10758192 8 Borosilicate Glass (1.5) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 16
11317724 8 Borosilicate Glass (1.5) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 96
16260671 8 Borosilicate Glass (1.5) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 16240671 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 155382
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Un unico dispositivo per coltivare e osservare cellule viventi. Il vetrino coprioggetto ha caratteristiche ottiche ottimali per microscopi ad elevato ingrandimento e analisi di immagini confocali.
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
  • Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
  • Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
  • For culturing and viewing living cells
  • Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pozzetti 4
Area di coltura 1.7 cm2
Materiale del coperchio Polystyrene
Descrizione 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Trattamento superficiale Cell Culture
Materiale Borosilicate Glass (1.5)
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.5 a 1.0 ml
Spessore (sistema metrico) 0.16 to 0.19 mm
Include Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
N. per confezione 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Sterilità Sterile
Colore chiusura Clear
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.