Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Low Cell Binding Surface Dishes and Multidishes
Codice prodotto. 10505273
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1 mL
2 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 7
Codice prodotto. 10505273
Marca: Thermo Scientific™ 145387
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prevent attachment of adherent cells to the surface, allowing formation of anchorage-independent cell colonies such as embryoid bodies.
Prevent attachment of adherent cells to the surface, allowing formation of anchorage-independent cell colonies with Thermo Scientific™ Nunc™ Low Cell Binding Surface Dishes and Multidishes.
  • Prevents attachment of adherent cells to the surface
  • Ideal for culturing embryroid bodies, neurospheres or other anchorage-independent cell clusters
  • Sterilized by gamma-irradiation and certified to be non-pyrogenic
Includes: Lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Descrizione Multidish
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 1 mL (Well)
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Tipo Multi Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1 mL
Conteggio pozzetti 24
Include Lid
N. per custodia 7
N. per confezione 1
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.