Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10040401
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-well Plate
384/1536-well Plate, OmniTray
All Microplates
Piastre MicroWell da 96
Piastre a 384 e 1536 pozzetti
Piastre a 384 pozzetti
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
N. per confezione:
1
5
20
25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Sterilità N. per confezione Dimensione della confezione
10040401 Piastre MicroWell da 96 Non-sterile 5 pezzi 100
10392642 Piastre a 384 e 1536 pozzetti Sterile 20 pezzi 60
10046891 Piastre a 384 e 1536 pozzetti Non-sterile 20 pezzi 60
10622212 Piastre a 384 e 1536 pozzetti Non-sterile 20 pezzi 180
10265502 All Microplates Non-sterile 25 pezzi 100
10275502 All Microplates Sterile 25 pezzi 100
10334311 Piastre MicroWell da 96 Sterile 1 pezzi 50
10752753 384-well Plate Sterile 1 pezzi 60
10393072 Piastre a 384 pozzetti Non-sterile 20 pezzi 180
10766723 384-well Plate Sterile 20 pezzi 180
10242913 Piastre MicroWell da 96 Sterile 20 pezzi 60
10601922 384/1536-well Plate, OmniTray Non-sterile 20 pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Codice prodotto. 10040401 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 263339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.74€
    85.20€ / pezzi 100
    Risparmia 8.54€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
  • I coperchi sono destinati all'utilizzo con qualsiasi piastra standard.
  • 96 I coperchi per i pozzetti dispongono di anelli anticondensa singoli
  • I coperchi presentano delle tacche per l'orientamento rapido
  • I coperchi universali possono essere utilizzati su qualsiasi piastra di altezza standard del mercato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Dimensioni (L x P x A) 5 x 3.35 x 0.3 pollici (127 x 85 x 7.9 mm)
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 96
Altezza (sistema metrico) 7.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Anelli di condensazione
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
N. per custodia 100
N. per confezione 5
Dimensioni (L x P) 5 x 3.35 in. (127 x 85 mm)
Barriera evaporazione
Larghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Product Type Coperchio standard
Product Line Nunc
Adesivo None
Temperature Range (Metric) -20°C to +80°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility Piastre MicroWell da 96
Angoli di taglio Lato lungo