Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10392642
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-well Plate
384/1536-well Plate, OmniTray
All Microplates
Piastre MicroWell da 96
Piastre a 384 e 1536 pozzetti
Piastre a 384 pozzetti
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Anelli di condensazione:
No
Sì
Sí
Yes
N. per confezione:
1
5
20
25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 180
pezzi 50
pezzi 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Sterilità Anelli di condensazione N. per confezione Dimensione della confezione
10392642 Piastre a 384 e 1536 pozzetti Sterile No 20 pezzi 60
10046891 Piastre a 384 e 1536 pozzetti Non-sterile No 20 pezzi 60
10622212 Piastre a 384 e 1536 pozzetti Non-sterile No 20 pezzi 180
10265502 All Microplates Non-sterile Yes 25 pezzi 100
10275502 All Microplates Sterile Yes 25 pezzi 100
10040401 Piastre MicroWell da 96 Non-sterile Sì 5 pezzi 100
10334311 Piastre MicroWell da 96 Sterile Sì 1 pezzi 50
10752753 384-well Plate Sterile No 1 pezzi 60
10393072 Piastre a 384 pozzetti Non-sterile No 20 pezzi 180
10766723 384-well Plate Sterile No 20 pezzi 180
10242913 Piastre MicroWell da 96 Sterile Sí 20 pezzi 60
10601922 384/1536-well Plate, OmniTray Non-sterile No 20 pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10392642 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 250002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    219.01€ / pezzi 60
    Risparmia 19.99€
    8% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
  • Lids are for use with any standard plates
  • 96 Well Lids have individual condensation rings
  • Lids have notches for quick orientation
  • Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Trasparente
Dimensioni (L x P x A) 5 x 3.35 x 0.33 pollici (127 x 85 x 8.34 mm)
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
No. of Wells 384/1536
Altezza (sistema metrico) 8.34 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Anelli di condensazione No
Altezza (sistema imperiale) 0.33 in.
N. per custodia 60
N. per confezione 20
Dimensioni (L x P) 5 x 3.35 in. (127 x 85 mm)
Barriera evaporazione No
Larghezza (sistema imperiale) 3.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Product Type Coperchio universale
Product Line Nunc
Adesivo None
Temperature Range (Metric) -20°C to +80°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility Piastre a 384 e 1536 pozzetti
Angoli di taglio No