Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10192831
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
60
72
Chiusura inclusa:
No
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 480
Codice prodotto. 10192831
Marca: Thermo Scientific™ 438733
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Create more space in lab freezers and inubators with Nunc MicroWell MiniTrays, the optical clarity of which allows the trays to be used with inverted microscopes.
Create more space in lab freezers and inubators with Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, the optical clarity of which allows the trays to be used with inverted microscopes.
  • Limited adsorption of proteins
  • Lids have keyed tabs for proper orientation
  • Large raised alphanumeric coordinates
  • Unique surface treatment to maximize sample and reagent mixing
  • MiniTrays for serological applications have slightly smaller well dimensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Dish
Conteggio pozzetti 72
Da utilizzare con (applicazione) For serological applications
Include Lid
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Lunghezza (sistema metrico) 84 mm
Larghezza (sistema metrico) 59 mm
Altezza (sistema metrico) 59 mm