Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MiniTrays with Nunclon™ Delta surface
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10520072
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
60
72
Dimensione della confezione:
pezzi 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Dimensione della confezione
10520072 60 pezzi 150
10623581 72 pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10520072 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 163118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    509.01€ / pezzi 150
    Risparmia 35.99€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Achieve excellent cell attachment and growth rates with Nunc MiniTrays with Nunclon Delta Surface.
Achieve excellent cell attachment and growth rates with Thermo Scientific™ Nunc™ MiniTrays with Nunclon™ Delta Surface.
  • Sterile polystyrene
  • Available with 60 or 72 conical wells
  • Large raised alphanumeric coordinates
  • Keyed lid for proper orientation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Superficie Nunclon certificata
Chiusura inclusa Yes
Forma del fondo Profilo conico
Capacità (sistema metrico) 8 L
Area di coltura 0.013 cm2
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Tipo Vassoio
Volume (sistema metrico) di lavorazione 8 μl
Conteggio pozzetti 60
Include Lid
N. per custodia 150
N. per confezione 10
Lunghezza (sistema metrico) 84 mm
Larghezza (sistema metrico) 5.82 mm
Altezza (sistema metrico) 11.2 mm