Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di fiale senza codifica Cryobank Nunc™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10044632
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 ml
5 mL
Colore chiusura:
Clear
Trasparente
Sterilità:
Prodotto sterile
Sterile
Imballaggio:
Bulk, 11 bags of 48 tubes/case
Bulk, 20 bags of 48 tubes/case
Con rack, 96 x 2
Racked, 48
Racked, 96 x 10
Racked, 96 x 2
Dimensione della confezione:
pezzi 192
pezzi 480
pezzi 528
pezzi 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Sterilità Imballaggio unitSize
10044632 0.5 mL Clear Sterile Racked, 96 x 2 pezzi 192
10309822 1 mL Clear Sterile Racked, 96 x 10 pezzi 960
10089308 5 mL Clear Sterile Racked, 48 pezzi 480
10489788 2 ml Trasparente Prodotto sterile Con rack, 96 x 2 pezzi 480
11776964 2 ml Clear Sterile Bulk, 20 bags of 48 tubes/case pezzi 960
11786964 5 mL Clear Sterile Bulk, 11 bags of 48 tubes/case pezzi 528
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10044632 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 374083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    181.00€ / pezzi 192
    Risparmia 8.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni diagnostici e biologici fino alla fase vapore dell'azoto liquido.
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni biologici e diagnostici fino alla temperatura dell'azoto liquido in fase vapore e sono compatibili con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica e con diverse opzioni di etichettatura. I prodotti Cryobank sono disponibili in volumi compresi tra 0.5 l e 5.0 l e sono corredati da una vasta gamma di certificazioni.
Secure Tracking
  • Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
  • Cryobank tubes are available in bulk bags, space-conscious microplate format racks, or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
  • Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
  • Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
  • TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
  • Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
  • CE certified and conforms to IATA requirements for diagnostic use and transportation
  • Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0 mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
  • Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
  • Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Vial cases include black manual screwdriver, Cat. No. 369643
Codifica None
Tipo di vial Cryobank
Imballaggio Racked, 96 x 2
Quantità 192
Linea di prodotti Nunc
Sterilità Sterile
Tipo Non-coded Cryobank Vial System
Colore chiusura Clear
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Materiale Polypropylene (Cap)
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.