Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di fiale senza codifica Cryobank Nunc™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10489788
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 ml
5 mL
Colore chiusura:
Clear
Trasparente
Sterilità:
Prodotto sterile
Sterile
Imballaggio:
Bulk, 11 bags of 48 tubes/case
Bulk, 20 bags of 48 tubes/case
Con rack, 96 x 2
Racked, 48
Racked, 96 x 10
Racked, 96 x 2
Dimensione della confezione:
pezzi 192
pezzi 480
pezzi 528
pezzi 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
10489788 2 ml Trasparente Prodotto sterile Con rack, 96 x 2 pezzi 480
10044632 0.5 mL Clear Sterile Racked, 96 x 2 pezzi 192
10309822 1 mL Clear Sterile Racked, 96 x 10 pezzi 960
10089308 5 mL Clear Sterile Racked, 48 pezzi 480
11776964 2 ml Clear Sterile Bulk, 20 bags of 48 tubes/case pezzi 960
11786964 5 mL Clear Sterile Bulk, 11 bags of 48 tubes/case pezzi 528
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10489788 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 374223
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni diagnostici e biologici fino alla fase vapore dell'azoto liquido.
I sistemi di fiale Cryobank senza codifica Thermo Scientific™ Nunc™ consentono di conservare campioni biologici e diagnostici fino alla temperatura dell'azoto liquido in fase vapore e sono compatibili con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica e con diverse opzioni di etichettatura. I prodotti Cryobank sono disponibili in volumi compresi tra 0.5 l e 5.0 l e sono corredati da una vasta gamma di certificazioni.
Rintracciabilità sicura
  • La solida struttura monopezzo elimina il rischio di caduta delle etichette durante la conservazione criogenica, preservando l'identità dei preziosi campioni
Formato di conservazione migliore
  • Le provette Cryobank sono disponibili in rack in formato micropiastra salva-spazio o possono essere conservate nei contenitori criogenici tradizionali, in grado di adattarsi al formato di conservazione preferito
  • Il formato a micropiastra è compatibile con le pipette manuali multicanale esistenti e con le apparecchiature automatizzate per la manipolazione dei liquidi
  • L'esclusiva funzione antirotazione consente la compatibilità con le apparecchiature di apertura/chiusura automatica nelle opzioni monocanale, a 8 canali o intero rack per soddisfare diversi requisiti di produttività
  • Il tappo in polipropilene con guarnizione in TPE garantisce una tenuta superiore durante la conservazione ad alte o basse temperature
  • La superficie a basso assorbimento consente il massimo recupero dei campioni in basse concentrazioni
Certificate per soddisfare qualsiasi esigenza di conservazione
  • Certificazione CE e conformità con i requisiti IATA per l'uso diagnostico e il trasporto
  • Prodotto certificato privo di RNasi/DNasi (0.5/1.0 ml), apirogeno (test LAL), atossico (test USP classe VI)
  • Livello di sicurezza di sterilità 10 -6 per la conservazione dei campioni più sensibili
Controllo di qualità rigoroso
  • Viene eseguita una convalida dei test delle perdite in fase di produzione a garanzia dell'integrità dei campioni
Garanzia:
90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codifica Nessuno
Tipo di vial Cryobank
Imballaggio Con rack, 96 x 2
Quantità 480
Linea di prodotti Nunc
Sterilità Prodotto sterile
Tipo Sistemi di flaconi Cryobank senza codifica
Colore chiusura Trasparente
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Materiale Polipropilene (tappo)