Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10444112
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
175 cm²
500 cm²
75 cm²
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura unitSize
10444112 175 cm² pezzi 30
10681474 500 cm² pezzi 32
10076901 75 cm² pezzi 100
10476921 pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10444112 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 159926
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ riducono al minimo i rischi di contaminazione.
Il design di facile utilizzo di questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ offre numerosi vantaggi.
Features
  • White caps for easy identification
  • Ergonomic design for easy handling and pipetting
  • TripleFlask with three parallel layers has the same external dimensions of a standard 175 cm2 flask
  • Filter cap ensures constant airflow while minimizing chances of contamination
  • Sterilie and non-pyrogenic
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Bianco
Descrizione EasYFlask Nunc T175 non trattata, tappo con filtro
Materiale Polistirene
Stile collo Ad angolo
N. per custodia 30
N. per confezione 5
Sterilità Sterili
Tipo di chiusura Filtro
Area di coltura 175 cm²
Trattamento superficiale Non-treated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 55 mL
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.