Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10681474
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
175 cm²
500 cm²
75 cm²
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura unitSize
10681474 500 cm² pezzi 32
10076901 75 cm² pezzi 100
10444112 175 cm² pezzi 30
10476921 pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10681474 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 132903
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ riducono al minimo i rischi di contaminazione.
Il design di facile utilizzo di questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ offre numerosi vantaggi.
Features
  • White caps for easy identification
  • Ergonomic design for easy handling and pipetting
  • TripleFlask with three parallel layers has the same external dimensions of a standard 175 cm2 flask
  • Filter cap ensures constant airflow while minimizing chances of contamination
  • Sterilie and non-pyrogenic
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Descrizione Nunc Non-treated TripleFlask, Filter Cap
Materiale Polystyrene
Stile collo Straight
N. per custodia 32
N. per confezione 2
Sterilità Sterile
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Filter
Area di coltura 500 cm²
Trattamento superficiale Non-treated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 200 mL
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.