Learn More
Thermo Scientific™ Multipiastre Nunc™ senza trattamento
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10559532
Cambia vista
Click to view available options
No. of Wells:
4
6
12
24
48
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 75
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Wells Dimensione della confezione
10559532 12 pezzi 75
10624903 24 pezzi 75
10396482 6 pezzi 75
10132882 48 pezzi 75
10778724 4 pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10559532 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 150200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.16€
    283.00€ / pezzi 75
    Risparmia 36.16€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con le multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
  • Pozzetti rotondi con fondo piatto
  • Proprietà ottiche eccellenti
  • Bordo dei pozzetti rialzato per ridurre il rischio di contaminazione incrociata
  • Coperchio con angoli dentellati per una buona aderenza e un facile orientamento
  • Sterili e apirogeni
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multipiastra
Volume (sistema metrico) pozzetto 2 mL (Well)
No. of Wells 12
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Include Lid
N. per custodia 75
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 128 mm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.