Learn More
Thermo Scientific™ 6 Well Plate, Nunclon Vita Surface, Pack of 1
Descrizione
Grow temperamental cells directly on the Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita 6-Well Multidish without matrix coatings or feeder layers. The Nunclon Vita features a unique energy-treated polystyrene surface. When combined with conditioned media supplemented with a ROCK inhibitor, this surface supports attachment and expansion of human pluripotent stem cells.
Features:
- Animal component-free surface
- Consistent lot-to-lot performance
- Supports attachment and growth of temperamental cells (e.g. HEK 293, MSC)
- Supports attachment and expansion of human pluripotent stem cells in conditioned media containing Y27632 ROCK inhibitor
- Allows non-enzymatic dissociation of human pluripotent stem cells with removal of ROCK inhibitor
Specifica
Specifica
| Descrizione | 6 well, Nunclon Vita |
| Area di coltura | 9.6 sq. cm |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 3 mL |
| Tipo | Multiwell Plate |
| N. per confezione | 1 |
| N. per custodia | 4 |
| Colore | Clear |
| Trattamento superficiale | Nunclon Vita |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.