Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri Nunc™
Descrizione
Le piastre di Petri Thermo Scientific™ Nunc™ consentono la preparazione di campioni in ambienti ospedalieri, nelle scienze alimentari o nell'industria farmaceutica. Queste piastre sono disponibili con griglia stampata e sono ottime per gli erogatori automatici grazie alla completa planarità e all'altezza uniforme.
- Per la coltura di batteri, funghi e altri microrganismi
- In polistirene otticamente trasparente di alta qualità, con coperchio
- Anelli nelle parti superiore e inferiore per una manipolazione più agevole e un impilamento più stabile
- Con sfiato per lo scambio gassoso
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Area di coltura | 58 cm² |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Trattamento superficiale | Untreated |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| N. per custodia | 320 |
| N. per confezione | 20 |
| Vedi altri risultati |