Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in Multi-Well Plates
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10124093
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
3 μm
8 μm
Tipo di piatto:
12-Well Plate
24-Well Plate
6-Well Plate
Multipiastra
Area di coltura:
0.47 cm²
0.47 cm2
1.13 cm2
3.14 cm2
4.1 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Tipo di piatto Area di coltura Dimensione della confezione
10124093 0.4 μm 6-Well Plate 4.1 cm2 pezzi 24
10387523 0.4 μm Multipiastra 0.47 cm² pezzi 48
10021863 3 μm 24-Well Plate 0.47 cm2 pezzi 48
10002433 8 μm 24-Well Plate 0.47 cm2 pezzi 48
10543624 0.4 μm 6-Well Plate 3.14 cm2 pezzi 24
10092153 3 μm 6-Well Plate 3.14 cm2 pezzi 24
10637143 8 μm 6-Well Plate 3.14 cm2 pezzi 24
10478803 0.4 μm 12-Well Plate 1.13 cm2 pezzi 48
10504394 3 μm 12-Well Plate 1.13 cm2 pezzi 48
10236103 8 μm 12-Well Plate 1.13 cm2 pezzi 48
10276803 3 μm 6-Well Plate 4.1 cm2 pezzi 24
10377143 8 μm 6-Well Plate 4.1 cm2 pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10124093 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 140660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    233.45€ / pezzi 24
    Risparmia 50.55€
    17% Sconto
In stock
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Features:
  • Tissue culture-treated porous membrane for optimized cell attachment
  • Three pore sizes: 0.4, 3, and 8 micron
  • Pre-packed in sterile Nunclon™ Delta-treated multi-well plates
  • Nontoxic and nonpyrogenic
Applications:
  • Tumor migration and invasion assays
  • Epithelial (e.g. Caco-2) and endothelial (e.g. brain microvascular endothelial cells) barriers assays
  • Dermal/epidermal and epithelial tissue models (e.g. artificial skin model)
  • Chemotaxis studies
  • Co-culture
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polycarbonate Cell Culture Inserts with 0.4 micron pore size in 6-well plate
Area di coltura 4.1 cm2
Materiale Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 1.75 mL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.75 mL
Densità poro <0.85 x 108 pores/cm2
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Culture Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidish 6
Quantità 6 Pk., 24/Cs.
Tipo di piatto 6-Well Plate
Colore Clear
Trattamento superficiale Cell culture-treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 6
Inserti per piastra 6
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.