Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
Descrizione
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Descrizione | SEALER, MYLAR, 100/CS |
| Materiale | Poliestere |
| Sterilità | Non-sterile |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 100 |
| N. per confezione | 100 |
| Dimensioni (L x P) | 83 x 124 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per procedure di stoccaggio e incubazione |
| Content And Storage | General |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.