Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
Codice prodotto. 10716943
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Alluminio e acrilato
Aluminum
Aluminum, Silicone
N.D. (Sigillatore per piastre)
Non-woven Rayon
PVC-coated Polypropylene
Poliestere
Poliolefina e acrilato
Polyethylene
Polyolefin
Polypropylene
Raion e acrilato
Vinyl
Da utilizzare con (applicazione):
Bassa autofluorescenza; compatibile con DMSO; microscopia
Cell growth, Bacterial growth
Coltura cellulare; applicazioni sterili
Fluorescence, photosensitive samples
General purpose, sample detection
General use, PCR, photo-sensitive samples; rated for DMSO, ethanol and acetonitrile
L'applicatore portatile assicura una sigillatura uniforme
Low autofluorescence, ELISA
Luminescence, photosensitive samples
PCR e stoccaggio in piastre a 96 pozzetti
PCR, qPCR, ELISA, Protein crystallography
PCR, storage in 384 well plates
PCR; saggi di fluorescenza; microscopia
Per cristallografia e genotipizzazione
Per procedure di stoccaggio e incubazione
Per supporto adesivo
Pratico dispenser per rotoli; uso generico
Traspirabile; coltura cellulare
Ventilazione e conservazione delle colture batteriche/cellulari
Certificazione di RNasi/DNasi assenti:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 2
pezzi 50
pezzi 800
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con (applicazione) Certificazione di RNasi/DNasi assenti Dimensione della confezione
10716943 Alluminio e acrilato PCR e stoccaggio in piastre a 96 pozzetti Sì pezzi 100
10681864 Aluminum PCR, storage in 384 well plates Sì pezzi 100
10265411 Poliolefina e acrilato Bassa autofluorescenza; compatibile con DMSO; microscopia Sì pezzi 100
10194411 Poliolefina e acrilato PCR; saggi di fluorescenza; microscopia Sì pezzi 100
10633973 Polyethylene Low autofluorescence, ELISA No pezzi 100
10275452 Polyolefin PCR, qPCR, ELISA, Protein crystallography Sì pezzi 100
11371555 Vinyl Luminescence, photosensitive samples No pezzi 50
10170671 Poliestere Coltura cellulare; applicazioni sterili No pezzi 800
11948231 Poliestere General purpose, sample detection No pezzi 100
10160993 Vinyl Fluorescence, photosensitive samples No pezzi 50
10552615 Poliestere Pratico dispenser per rotoli; uso generico Sì pezzi 1000
10681344 Raion e acrilato Traspirabile; coltura cellulare No pezzi 50
10082182 Non-woven Rayon Cell growth, Bacterial growth Sì pezzi 50
10777042 N.D. (Sigillatore per piastre) L'applicatore portatile assicura una sigillatura uniforme No pezzi 2
10574561 Aluminum, Silicone General use, PCR, photo-sensitive samples; rated for DMSO, ethanol and acetonitrile Sì pezzi 100
10333925 Poliestere Per supporto adesivo No pezzi 100
10304315 Poliestere Per procedure di stoccaggio e incubazione No pezzi 100
10642674 Polypropylene Ventilazione e conservazione delle colture batteriche/cellulari No pezzi 50
11524794 PVC-coated Polypropylene Per cristallografia e genotipizzazione No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 10716943 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 232698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    90.00€ / pezzi 100
    Risparmia 38.00€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite; ideali per tutti i tipi di saggio.
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
  • I sigilli adesivi proteggono efficacemente tutti i formati di micropiastre
  • L'adesivo sensibile alla pressione non è appiccicoso al tatto, ma crea un forte legame con la piastra al momento dell'applicazione di una pressione
  • I nastri sottili e leggeri si fissano alla piastra con un applicatore a mano pratico e comodo (acquistabile separatamente, n. cat. 250050)
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Foil
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagent Resistant
Descrizione AL SEAL TAPE FOR 96 WELL PLT
Materiale Alluminio e acrilato
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
No. of Wells 96
N. per custodia 100
N. per confezione 100
Barriera evaporazione Malleable allows for visual verification of seal security, minimizes evaporation and cross contamination
Da utilizzare con (applicazione) PCR e stoccaggio in piastre a 96 pozzetti
Content And Storage General; Long term
Product Type Pellicola, sigillatura o applicatore
Product Line Nunc
Adesivo Sensibile alla pressione
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Sì
Forabile Sì
Temperature Range (Metric) Da -80 a +150 °C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility Piastra a 96 pozzetti
Condizioni di incubazione General
Spellabile No