Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10479462
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 mL containers
Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 2400
pezzi 4000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10479462 50 mL containers pezzi 2400
11311765 Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml pezzi 4000
11331775 Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10479462 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 536684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    512.00€ / pezzi 2400
    Risparmia 43.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
  • Polyethylene
  • Nonsterile
  • Fits containers from 12.5 to 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cryogenic Tube Closure
Closure Included Yes
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Gray
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mL containers
Linea di prodotti Nunc