Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11311765
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
50 mL containers
Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 2400
pezzi 4000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11311765 Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml pezzi 4000
11331775 Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml pezzi 200
10479462 50 mL containers pezzi 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11311765 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 536617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    511.00€ / pezzi 4000
    Risparmia 44.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
Contain samples with Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps for Nunc Containers. These caps are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
  • Polyethylene
  • Nonsterile
  • Fits containers from 12.5 to 50mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chiusura per provetta per conservazione criogenica
Closure Included Yes
Materiale Polietilene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 12.5 mL to 30 mL
Colore Naturale
Descrizione Tappo a chiusura ermetica per contenitori da 12.5, 20 e 30 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori da 12.5, 20 e 30 ml
Linea di prodotti Nunc