Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay Dishes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10059030
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
Trattamento superficiale:
Nunclon Delta
Untreated
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Trattamento superficiale Dimensione della confezione
10059030 25 mm Nunclon Delta pezzi 16
10489282 25 mm Untreated pezzi 16
10570502 20 mm Untreated pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10059030 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 166508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    266.00€ / pezzi 16
    Risparmia 62.00€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Piatti BioAssay Thermo Scientific™ Nunc™ per lo screening di un alto numero di colonie per esperimenti di clonazione, colture di batteri, funghi e test di diffusione in agar.
Disponibili con superfici non trattate e trattate per colture cellulari, i piatti versatili BioAssay quadrati Thermo Scientific™ Nunc™ sono utili per lo screening di numerose colonie, per colture di batteri e funghi o per garantire un ambiente contenuto per altri recipienti per colture cellulari.
Piatto con altezza standard:
  • Dimensioni esterne: 245 x 245 x 25 mm
  • Altezza coperchio: 9.8 mm
  • Disponibili con superficie non trattata o con superficie trattata Nunclon Delta per colture cellulari
  • Otticamente trasparenti e sterili
Piatto a basso profilo:
  • Dimensioni esterne: 241 x 241 x 20 mm
  • Altezza coperchio: 10.3 mm
  • Disponibili con superficie non trattata
  • Per l'uso con strumenti robotizzati per lo screening genomico e il prelievo di colonie
  • Otticamente trasparenti e sterili
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 135 mL
Colore Clear
Area di coltura 500 sq. cm
Forma Square
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Nunclon Delta
Tipo Multi-Well Plate
Volume (sistema metrico) di lavorazione 135 mL
N. per custodia 16
N. per confezione 4
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Altezza (sistema imperiale) 25 in.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.