Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay Dishes
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10489282
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
25 mm
Trattamento superficiale:
Nunclon Delta
Untreated
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Trattamento superficiale Dimensione della confezione
10489282 25 mm Untreated pezzi 16
10059030 25 mm Nunclon Delta pezzi 16
10570502 20 mm Untreated pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10489282 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 240835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    230.00€ / pezzi 16
    Risparmia 138.00€
    37% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Piatti BioAssay Thermo Scientific™ Nunc™ per lo screening di un alto numero di colonie per esperimenti di clonazione, colture di batteri, funghi e test di diffusione in agar.
Disponibili con superfici non trattate e trattate per colture cellulari, i piatti versatili BioAssay quadrati Thermo Scientific™ Nunc™ sono utili per lo screening di numerose colonie, per colture di batteri e funghi o per garantire un ambiente contenuto per altri recipienti per colture cellulari.
  • Use as a moisture chamber for incubation on Nunc MicroWell™ Plates
  • Lined with filter paper it is ideal as an incubation chamber for in situ hybridization
  • Optically clear and compatible with automated robotic instrumentation
Untreated Dishes
  • Ideal for screening libraries or isolating clones
  • Useful for screening large numbers of colonies in cloning experiments
  • Can be used for culturing of bacteria and fungi as well as a moisture chamber for incubation of Nunc MicroWell Plates
  • Suitable in agar diffusion assay
  • Lined with wet filter paper, it is also useful as an incubation chamber for in situ hybridization
  • Large growth area
  • Designed for genomic screen and colony picking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 225 mL
Area di coltura 500 sq. cm
Forma Square
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Untreated
Tipo Multi-Well Plate
Volume (sistema metrico) di lavorazione 225 mL
N. per custodia 16
N. per confezione 4
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Altezza (sistema imperiale) 25 in.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.