Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Transport Containers
Descrizione
Transport 10-11mL centrifuge tubes safely with Thermo Scientific™ Nunc™ Transport Containers. Nunc Labware Products are made from high purity resins, and molded using our state of the art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
- Containers made of high-impact polystyrene, polyethylene or polypropylene
- Caps made of polyethylene
Specifica
Specifica
| Product Type | Transport Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL to 11 mL |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Descrizione | Contenitore con provetta per centrifuga |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto di provette per centrifuga da 10 a 11 ml |
| Include | Provetta centrifuga tenuta da stopper |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?