Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal and Transport Containers with Caps
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10504451
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polistirene
Polistirene (alto impatto)
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Etichetta:
Labeled
No Label
Include:
Cucchiaio
No Spoon
senza spatola
Dimensione della confezione:
pezzi 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Sterilità Etichetta Include Dimensione della confezione
10504451 Polistirene Sterile Labeled senza spatola pezzi 300
10779081 Polistirene Sterile Labeled Cucchiaio pezzi 300
10315951 Polistirene Non-sterile Labeled senza spatola pezzi 300
11351645 Polistirene Sterile No Label senza spatola pezzi 300
10356041 Polistirene (alto impatto) Non-sterile No Label No Spoon pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10504451 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 364246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    214.00€ / pezzi 300
    Risparmia 17.00€
    7% Sconto
In stock
Store and transport blood, urine, fecal and other specimens safely using these universal and transport containers with caps.
Safely store and transport blood, urine, fecal and other specimens using Thermo Scientific™ Nunc™ Universal and Transport Containers with Caps. These containers are designed with inner and outer containers of high mechanical strength. Caps are designed to avoid droplets adhering to the surface, reducing risk of aerosols. Nunc Labware Products are made from high purity resins, and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
Features:
Universal Containers
  • Working volume: 25mL
  • Outer case available in transparent or opaque material
  • Made of polystyrene with polyethylene caps (except 374799 which has polystyrene body with polyethylene, high-impact polystyrene and low density polystyrene)
  • Available sterile or nonsterile, and with or without a spoon for handling of solid and semi-solid samples
  • Some available with writing area
  • Max. RCF tested: 4000
Transport Container
  • Polypropylene with polyethylene cap or high-impact polystyrene with polyethylene
  • 374799 is comprised of a universal container with writing area and spoon in a compact transport container
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Universal Container
Closure Included Yes
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Certificazione/Conformità I contenitori universali e per il trasporto hanno superato il test 95 kPa descritto nelle istruzioni di imballaggio delle Nazioni Unite 602/650 per il trasporto di sostanze infettive e campioni diagnostici. I contenitori universali sono dotati di marchio
Materiale chiusura Polietilene
Colore Trasparente
Descrizione Senza spatola; sterile; PS; superficie di scrittura
Include senza spatola
Etichetta Labeled
Valori nominali RCF 4000 x g
Quantità 50/Pk., 300/Cs.