Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Urine Sample Kits
Allow patients to collect samples in the comfort of their own homes using Thermo Scientific™ Nunc™ Urine Sample Kits.
260.00€ - 411.00€
Specifica
Product Type | Urine Sample Kit |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
Descrizione | Provetta per campioni 11 ml (1 pezzo) con fondo conico, area per scrittura e tappo a vite |
Volume (sistema imperiale) | 0.37 oz. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10074213
|
Thermo Scientific™
538318 |
Solo provetta |
411.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10010701
|
Thermo Scientific™
551314 |
Tazza sterile da 100 ml (1); salviette umidificate sterili (2) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Nunc™ Urine Sample Kits. Nunc Labware Products are made from high purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Kits are sterile and easy to use for collection and transportation of urine samples specifically for in vitro diagnostic for patients who need examination of their urine.
Includes an 11mL specimen tube with a concical bottom and a writing area. Plastic labware provides a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
Specifica
Urine Sample Kit | |
Omologazione CE | |
0.37 oz. |
Sterile | |
Provetta per campioni 11 ml (1 pezzo) con fondo conico, area per scrittura e tappo a vite | |
11 ml |