Learn More
NUP43 Monoclonal Antibody (OTI7G8), TrueMAB™, OriGene
Descrizione
NUP43 Monoclonal antibody specifically detects NUP43 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | NUP43 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | OTI7G8 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | NUP43 |
| N. accesso geni | Q8NFH3 |
| Alias gene | 2610016K01Rik; 2610529I12Rik; AA409950; bA350J20.1; nucleoporin 43; nucleoporin 43kDa; nucleoporin Nup43; Nup107-160 subcomplex subunit Nup43; Nup43; p42 |
| Vedi altri risultati |