Learn More
NUP93 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18607802 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607802 0.02 mL 0.02mL
18651412 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18607802 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2948880.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
NUP93 Polyclonal specifically detects NUP93 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NUP93
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene KIAA0095Nucleoporin Nup93,93 kDa nucleoporin, MGC21106, nuclear pore complex protein Nup93, nucleoporin 93kDa
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 670-819 of human NUP93 (NP_055484.3). IAERYRAQGISANKFVDSTFYLLLDLITFFDEYHSGHIDRAFDIIERLKLVPLNQESVEERVAAFRNFSDEIRHNLSEVLLATMNILFTQFKRLKGTSPSSSSRPQRVIEDRDSQLRSQARTLITFAGMIPYRTSGDTNARLVQMEVLMN
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9688
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG