missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUPR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16804044 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16804044 20 μL 20µL
16894034 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16804044 Fornitore Proteintech N. del fornitore 150561AP20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The human p8 gene encodes a nuclear protein with strong mitogenic activity, which is expressed in the pancreas in response to acute pancreatitis. Response to TNF alpha and staurosporine-induced apoptosis is not modified by p8 expression. However, cells expressing p8 grow significantly and more rapidly.

Specifica

Antigene NUPR1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.27 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene NUPR1
N. accesso geni O60356
Alias gene Candidate of metastasis 1, COM1, nuclear protein 1, NUPR1, P8, Protein p8
Simboli geni NUPR1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno NUPR1 Fusion Protein Ag7039
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26471
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.